Få mere at vide
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356785
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11356785
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53446CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-62-5
Molekylær formel C10H16N2OS
Molekylvægt (g/mol) 212.311
MDL nummer MFCD09025876
InChI nøgle LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC navn N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
SMIL CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.32
Procent renhed 97%