Få mere at vide
N-methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]aminmonohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10692325 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65096DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-78-9
Molekylær formel C7H12ClNS
Molekylvægt (g/mol) 177.69
MDL nummer MFCD07106798
InChI nøgle OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 17290686
IUPAC navn N-methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.7
Procent renhed 97%