Få mere at vide
N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537484
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10537484 1 g 1g
11330677 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49746DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-18-8
Molekylær formel C13H15NO
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD08690282
InChI nøgle UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 18525837
IUPAC navn N-methyl-1-(5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanamin
SMIL CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 1 g
Formel vægt 201.27
Procent renhed 90%