Få mere at vide
N-methyl-N-(4-pyridylmethyl)amin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747834 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10565483 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10597104 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00914DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6971-44-4
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
InChI nøgle DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
PubChem CID 81436
IUPAC navn N-methyl-1-pyridin-4-ylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%