Få mere at vide
N-methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758823
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10758823 250 mg 250mg
10526153 1 g 1g
10586324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35446CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-64-4
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.269
InChI nøgle MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
IUPAC navn N-methyl-1-(4-pyridin-4-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Analyseprocentområde 90%
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.27
Procent renhed 90%