Få mere at vide
N-methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586324
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10586324
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC35446DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-64-4
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.269
InChI nøgle MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
IUPAC navn N-methyl-1-(4-pyridin-4-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 198.27
Procent renhed 90%