Få mere at vide
N-methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 198.27 |
| Procent renhed | 90% |