Få mere at vide
N-methyl-N-((4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442824
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10442824 5 g 5g
10661465 250 mg 250mg
10671465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442824 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29246DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-02-9
Molekylær formel C12H14N2S
Molekylvægt (g/mol) 218.318
MDL nummer MFCD07368511
InChI nøgle GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
PubChem CID 4961253
IUPAC navn N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamin
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 218.32
Procent renhed 97%