Få mere at vide
N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30138065
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138065 100 mg
30137644 50 mg
17924225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM296155100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 477600-74-1
Molekylær formel C13H19N5
Molekylvægt (g/mol) 245.32
Synonym (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC navn N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMIL C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Formel vægt 245.164