Få mere at vide
N-Methyl-N-(3R,4R)-1-cyanoacetyl-4-methylpiperidin-3-yl-2-chloro-7-deazapurine-6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(3R,4R)-1-cyanoacetyl-4-methylpiperidin-3-yl-2-chloro-7-deazapurine-6-amine |
| CAS | 1616761-00-2 |
| Molekylær formel | C16 H19 Cl N6 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tofacitinib Impurity V |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN6O/c1-10-5-8-23(13(24)3-6-18)9-12(10)22(2)15-11-4-7-19-14(11)20-16(17)21-15/h4,7,10,12H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,19,20,21)/t10-,12+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2nc(Cl)nc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 3-[(3R,4R)-3-[(2-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-methylamino]-4-methylpiperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.815 |
| Formel vægt | 346.131 |