Få mere at vide
N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069541
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069541 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10314872 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069541 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00368DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20173-04-0
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00023610
InChI nøgle MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC navn N-methyl-1-pyridin-3-ylmethanamin
SMIL CNCC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%