Få mere at vide
N-methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096332
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10096332 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10107562 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10729415 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35646CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-67-7
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.269
InChI nøgle PXCMPGTVPUZXRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-pyridin-4-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-4-yl benzylamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 3-4-pyridyl phenyl methyl amine, 4-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060574
IUPAC navn N-methyl-1-(3-pyridin-4-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.27
Procent renhed 95%