Få mere at vide
N-methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411313
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10411313 250 mg 250mg
10075772 1 g 1g
10786735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411313 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39846CB
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-72-4
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.269
MDL nummer MFCD07368550
InChI nøgle LZJRRTLTBULOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-pyridin-3-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-pyridin-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-3-3-pyridinyl, n-methyl-1-3-pyridin-3-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-3-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-3-yl benzylamine, methyl 3-3-pyridyl phenyl methyl amine, 3-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060576
IUPAC navn N-methyl-1-(3-pyridin-3-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.27
Procent renhed 97%