Få mere at vide
n-methyl-n-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411873
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411873 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10412063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-65-0
Molekylær formel C13H20N2
Molekylvægt (g/mol) 204.317
MDL nummer MFCD07772817
InChI nøgle WHELHMLNRPDTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-piperidin-1-ylbenzyl amine, methyl 3-piperidin-1-yl phenyl methyl amine, methyl 3-piperidylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1-piperidinyl, n-methyl-1-3-piperidin-1-ylphenyl methanamine, n-methyl-1-3-piperidin-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 7162073
IUPAC navn N-methyl-1-(3-piperidin-1-ylphenyl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=CC=C1)N2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.32
Procent renhed 95%