Få mere at vide
N-Methyl-N-[3-[[[(8Beta)-6-(2-propen-1-yl)ergolin-8-yl]carbonyl]amino]propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-(3-((((8beta)-6-(2-propen-1-yl)ergolin-8-yl)carbonyl)amino)propyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1390658-68-0 |
| Molekylær formel | C27H38N4O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.62 |