Få mere at vide
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531123
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531123 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10531123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02011EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C15H15N5O
MDL nummer MFCD01567008
Mængde 10 g
Synonym n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
InChI nøgle WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
IUPAC navn N-methyl-N-[3-(3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 281.319
PubChem CID 2737312
Formel vægt 281.32
Procent renhed 97%