Få mere at vide
N-methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3486389
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10517474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10326954 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50346CB
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-58-9
Molekylær formel C12H19N3
Molekylvægt (g/mol) 205.305
MDL nummer MFCD09025859
InChI nøgle CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
IUPAC navn N-methyl-1-(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.3
Procent renhed 97%