Få mere at vide
N-methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326954
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10326954
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50346DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-58-9
Molekylær formel C12H19N3
Molekylvægt (g/mol) 205.305
MDL nummer MFCD09025859
InChI nøgle CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 17851834
IUPAC navn N-methyl-1-(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.3
Procent renhed 97%