missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl) Tamoxifen, TRC

Artikelnummer. 30471764
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471764 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3126255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)tamoxifen
CAS 77214-91-6
Molekylær formel C27 H31 N O2
Mængde 5 mg
Synonym N-Methyl-N-(2-Hydroxyethyl)Tamoxifen
InChI formel InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-26(22-10-6-4-7-11-22)27(23-12-8-5-9-13-23)24-14-16-25(17-15-24)30-21-19-28(2)18-20-29/h4-17,29H,3,18-21H2,1-2H3/b27-26+
SMIL CC\C(=C(\c1ccccc1)/c2ccc(OCCN(C)CCO)cc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 2-[2-[4-[(E)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]ethyl-methylamino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 401.54
Formel vægt 401.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.