Få mere at vide
N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317404
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10317404 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11320627 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44246DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-20-4
Molekylær formel C11H14N2
Molekylvægt (g/mol) 174.247
MDL nummer MFCD08690256
InChI nøgle ODIDITAYVOGYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-indol-6-yl methyl amine, methyl 1-methylindol-6-yl methyl amine, 1h-indole-6-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indole-6-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-6-ylmethyl-amine
PubChem CID 18525770
IUPAC navn N-methyl-1-(1-methylindol-6-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC2=C(C=C1)C=CN2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.25
Procent renhed 95%