Få mere at vide
N-methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10195992
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10195992 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10259672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10195992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23646CB
Kemiske identifikatorer
CAS 384821-19-6
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.175
MDL nummer MFCD07772801
InChI nøgle YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
PubChem CID 7164555
IUPAC navn N-methyl-1-(3-methylimidazol-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=CN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.17
Procent renhed 90%