Få mere at vide
N-Methyl Moxifloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Moxifloxacin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O4/c1-24-7-3-4-12-9-25(11-17(12)24)19-16(23)8-14-18(21(19)30-2)26(13-5-6-13)10-15(20(14)27)22(28)29/h8,10,12-13,17H,3-7,9,11H2,1-2H3,(H,28,29)/t12-,17+/m0/s1 |
| Formel vægt | 415.1907 |