Få mere at vide
N-Methyl Metribuzin, TRC
Artikelnummer. 30470266
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30470266 250 mg -
30469008 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320295250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56742-45-1
Molekylær formel C9 H16 N4 O S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Synonym 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
IUPAC navn 6-tert-butyl-4-(methylamino)-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-5-one
SMIL CNN1C(=NN=C(C1=O)C(C)(C)C)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metribuzin-N-methyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3
Formel vægt 228.1045