Få mere at vide
N-Methyl Methylone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | bk-MDDMA (hydrochloride) |
| CAS | 109367-07-9 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Methylenedioxy-N,N-dimethylcathinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-8(13(2)3)12(14)9-4-5-10-11(6-9)16-7-15-10;/h4-6,8H,7H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.71 |
| Formel vægt | 257.0819 |