missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Maprotiline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 23941-45-9 |
| Molekylær formel | C21 H25 N . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), N-Methyl Maprotiline hydrochloride, N-Methylmaprotiline hydrochloride, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-22(2)15-7-13-21-14-12-16(17-8-3-5-10-19(17)21)18-9-4-6-11-20(18)21;/h3-6,8-11,16H,7,12-15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC navn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.89 |
| Formel vægt | 327.1754 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?