Få mere at vide
N-Methyl Lacosamide, TRC
Artikelnummer. 30180096
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180096 50 mg
30179990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31521050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2764892-65-9
Molekylær formel C14H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Synonym (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
IUPAC navn (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
SMIL O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
Formel vægt 264.15
Procent renhed >95%