Få mere at vide
N-Methyl-L-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-L-valine |
| CAS | 2480-23-1 |
| Molekylær formel | C6H13NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic Acid, (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric Acid, NSC 89800 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC)C(O)=O |
| IUPAC navn | N-Methyl-L-valine; (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic acid; (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric acid; NSC 89800 |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.18 |
| Formel vægt | 131.09 |