missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-L-serine Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-L-serine Monohydrate |
| CAS | 2842007-47-8 |
| Molekylær formel | C4H9NO3 . H 2O |
| Synonym | (2S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)propanoic Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.H2O/c1-5-3(2-6)4(7)8;/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8);1H2/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | CN[C@@H](CO)C(=O)O.O |
| IUPAC navn | methyl-L-serine hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.14 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 137.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?