Få mere at vide
N-Methyl-L-prolinol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11916741 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11916741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Molekylær formel C6H13NO
Brydningsindeks 1.4692
MDL nummer MFCD00011727
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.97
Specifik rotation -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
InChI nøgle VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN1CCCC1CO
IUPAC navn [(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 115.18
PubChem CID 643492
Formel vægt 115.18
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-L-prolinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.