Få mere at vide
N-Methyl-L-prolinol, 96% Artikelnummer.: 15419088
N-Methyl-L-prolinol, 96%
Artikelnummer. p-7041557
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15419088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62573.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34381-71-0
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00011727
InChI nøgle VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
PubChem CID 643492
SMIL CN1CCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-L-prolinol
Brydningsindeks 1.469
Tæthed 0.968
Kogepunkt 67°C to 69°C (12mmHg)
Mængde 5 g
Flammepunkt 63°C (145°F)
Optisk rotation −49° (c=5 in Methanol)
Beilstein 79851
IUPAC navn (1-methylpyrrolidin-2-yl)methanol
Formel vægt 115.17
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY16H004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerH62573.06,H62573.14
Partinummer81300850 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH62573.06,H62573.14
PartinummerY26F057 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH62573.06,H62573.14
PartinummerT26F012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH62573.06,H62573.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-Methyl-L-prolinol, 96% >