Få mere at vide
N-Methyl-L-glutaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30012508
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012508 250 mg
30009456 100 mg
30004479 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN240115250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6753-62-4
Molekylær formel C6H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Synonym N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
SMIL CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-L-glutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1