Få mere at vide
N-Methyl-L-glutaminsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-L-glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |