missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-L-alanine, TRC

Artikelnummer. 30483034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483034 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27656510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-L-alanine
CAS 3913-67-5
Molekylær formel C4H9NO2
Mængde 10 g
Synonym (S)-2-(Methylamino)propanoic Acid, (S)-N-Methylalanine, 2-(Methylamino)propanoic Acid, N-Methylalanine, alpha-(Methylamino)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMIL CN[C@@H](C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(methylamino)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.