Få mere at vide
N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10788045 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10553924 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04946DA
Kemiske identifikatorer
CAS 157610-82-7
Molekylær formel C11H12N2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
MDL nummer MFCD09879899
InChI nøgle PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
IUPAC navn 1-isoquinolin-4-yl-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.23
Procent renhed 97%