Få mere at vide
N-Methyl Gatifloxacin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Gatifloxacin-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)/i2D3 |