missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Formoterol Fumarate (2:1) (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Formoterol Fumarate (2:1) (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1795133-97-9 |
| Molekylær formel | 2 C20 H26 N2 O4 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]methylamino]ethyl]phenyl]formamide 2-butenedioate (2:1), N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[methyl-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide hemifumarate, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]methylamino]ethyl]phenyl]formamide hemifumarate, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl](methyl)amino]ethyl]phenyl]formamide fumarate (2:1), N-Methyl Formoterol hemifumarate, N-Methylformoterol hemifumarate, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[methyl[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide (2E)-2-Butenedioate Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C20H26N2O4.C4H4O4/c2*1-14(10-15-4-7-17(26-3)8-5-15)22(2)12-20(25)16-6-9-19(24)18(11-16)21-13-23;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-9,11,13-14,20,24-25H,10,12H2,1-3H3,(H,21,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| SMIL | COc1ccc(CC(C)N(C)CC(O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(CC(C)N(C)CC(O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedioic acid;N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl-methylamino]ethyl]phenyl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 832.935 |
| Formel vægt | 832.3895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?