Få mere at vide
N-Methyl Duloxetine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Duloxetine-d7 |
| CAS | 1217657-97-0 |
| Molekylær formel | C19H14D7NOS |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-3-(2-thienyl)propanamine, (gammaS)-N,N-Dimethyl-gamma-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-2-thiophenepropanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(CCN(C)C)c3cccs3)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 3-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)oxy-N,N-dimethyl-3-thiophen-2-ylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.48 |
| Formel vægt | 318.1783 |