Få mere at vide
N-Methyl-dl-valin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-dl-valine Hydrochloride |
| CAS | 2566-32-7 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Methyl-dl-valine, HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9) |
| SMIL | CNC(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methyl-2-(methylamino)butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.173 |
| Formel vægt | 131.095 |