Få mere at vide
N-Methyl-DL-alanin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-DL-alanine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 103.12 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |