Få mere at vide
N-methyl desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30004672
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004672 500 mg
17904415 250 mg
17993615 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM316500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38092-89-6
Molekylær formel C20 H21 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 324.85
Synonym 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
IUPAC navn 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vægt 324.1393
Procent renhed >95%