Få mere at vide
N-Methyl Deoxygalactonojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Deoxygalactonojirimycin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| Formel vægt | 177.1 |