Få mere at vide
N-Methyl-D3-pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-d3-pyrrolidine |
| CAS | 77422-30-1 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H8 N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pyrrolidine, 1-(methyl-d3)- (9CI), 1-(Trideuteriomethyl)pyrrolidine, 1-Methylpyrrolidine D3 (methyl D3), N-Methyl-D3-pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vægt | 88.108 |