Få mere at vide
N-Methyl-d3-pyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H4 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole, 1-(methyl-d3)- (9CI), Pyrrole, 1-methyl-d3- (8CI), 1-(Methyl-d3)-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole-d3, N-(Methyl-d3)pyrrole, N-Methylpyrrole-D3 (N-methyl-D3), N-Methyl-d3-pyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1cccc1 |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrole |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.13 |
| Formel vægt | 84.0767 |