Få mere at vide
N-Methyl-d3-pyrrole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H4 N |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])n1cccc1 |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)pyrrole |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.13 |
| Formel vægt | 84.0767 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |