missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30465730
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325927100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt
CAS 2101786-24-5
Molekylær formel C9H11D3F6N2O4
Mængde 100 mg
Synonym 1-Methylpiperazine-d3 Di-trifluoroacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H12N2.2C2HF3O2/c1-7-4-2-6-3-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5H2,1H3;2*(H,6,7)/i1D3;;
SMIL [2H]C(N1CCNCC1)([2H])[2H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F
IUPAC navn 1-(methyl-d3)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Molekylvægt (g/mol) 331.23
Formel vægt 331.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.