missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 2101786-24-5 |
| Molekylær formel | C9H11D3F6N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Methylpiperazine-d3 Di-trifluoroacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2.2C2HF3O2/c1-7-4-2-6-3-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5H2,1H3;2*(H,6,7)/i1D3;; |
| SMIL | [2H]C(N1CCNCC1)([2H])[2H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F |
| IUPAC navn | 1-(methyl-d3)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.23 |
| Formel vægt | 331.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?