Få mere at vide
N-Methyl-d3-piperazine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 1093380-08-5 |
| Molekylær formel | C5 H9 D3 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Piperazine, 1-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Methyl-d3)piperazine (ACI), N-(Trideuteriomethyl)piperazine, 1-Methylpiperazine-d3, 1-Methylpiperazine-D3 (N-methyl-D3), N-Methyl-d3-piperazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.1807 |
| Formel vægt | 103.1189 g/mol |
| Vis mere |