missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine |
| CAS | 1184974-41-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 D3 H8 N3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O |
| IUPAC navn | 1-nitroso-4-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.1788 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?