Få mere at vide
N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine (1.0mg/1mL Methanol), TRC
Artikelnummer. 30403796
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30403796 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30403796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT58021X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine
CAS 1184974-41-1
Molekylær formel C5 D3 H8 N3 O
Mængde 1 mL
Synonym 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O
IUPAC navn 1-nitroso-4-(trideuteriomethyl)piperazine
Molekylvægt (g/mol) 132.1788
Formel vægt 132.109