Få mere at vide
N-Methyl-d3-N-nitrosoglycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrososarcosine-d3 |
| CAS | 1189871-94-0 |
| Molekylær formel | C3 2H3 H3 N2 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 2-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vægt | 121.0567 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |